Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F0B
Ambeed, Inc.
a-Tosyl-(3-methoxybenzyl) isocyanide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.37
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-{isocyano[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl}-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C16H15NO3S/c1-12-7-9-15(10-8-12)21(18,19)16(17-2)13-5-4-6-14(11-13)20-3/h4-11,16H,1,3H3
InChI
INJOLCGALKIREA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394655-17-5.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)