Documenti fondamentali
AMBH2D6F0ED7
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.5
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H5BrClN3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(10)12-6/h1-3H,(H2,11,12,13)
InChI
AUTBGOKOHKYWGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111218-89-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)