Documenti fondamentali
AMBH2D6F0E0A
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI
SVRPUGWCOWUQOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57097-81-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57097-81-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)