AMBH2D6F0D78
Ambeed, Inc.
3-tert-Butylphenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
3-tert-butylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(7-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI
OKBOGYOXEDEGOG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/560132-24-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/560132-24-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)