AMBH2D6F0BD3
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloropicolinaldehyde
About This Item
Iupac Name
3,6-dichloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO/c7-4-1-2-6(8)9-5(4)3-10/h1-3H
InChI
AXJGZYKXECWPOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-53-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)