Documenti fondamentali
AMBH2D6F0B3D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.02
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-8-4(6(9)10)2-3-5(8)7/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI
PKYXJNNPHVMPDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865186-82-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)