Documenti fondamentali
AMBH2D6F0444
Ambeed, Inc.
4-Methylmorpholin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-methyl-2-morpholinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-2-3-8-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChI
NMAIBUJJZUMSPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18424-96-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)