AMBH2D6F03EB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-9-11-2-1-5(8)10-6(4)11/h1-3H
InChI
IYSBSUPWYUVHKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)