Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
AMBH2D6F0396
Ambeed, Inc.
4-Bromomethylbenzenesulfonamide
Scegli un formato
250 MG
$195.50
1 G
$434.70
5 G
$1,199.45
25 G
$4,198.65
SKU del venditore: A344468-250MG
$195.50
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
$195.50
1 G
$434.70
5 G
$1,199.45
25 G
$4,198.65
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.12
Numero MDL:
SKU del venditore: A344468-250MG
$195.50
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
InChI
QNJHTLTUBNXLFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)