Documenti fondamentali
AMBH2D6F0314
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4-methylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI
VAQBJVZNPBNHGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18595-17-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18595-17-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)