Documenti fondamentali
AMBH2D6F02C0
Ambeed, Inc.
4-Amino-6-bromopyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI
ZHTZYBZECZEMFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159818-57-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)