Documenti fondamentali
AMBH2D6F02BB
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-Bromo-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 7-bromo-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-2-17-12(16)9-6-14-10-5-7(13)3-4-8(10)11(9)15/h3-6H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI
WJFBKTAITAHHAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179943-57-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)