Documenti fondamentali
AMBH2D6F016D
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H
InChI
QXNVCYJXFQPEKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206181-90-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/206181-90-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)