Documenti fondamentali
AMBH2D6F0132
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.55
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-2-7-8-4/h1-2H,(H2,6,7)
InChI
MCWXCHZBZFOHFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55928-83-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)