Documenti fondamentali
AMBH2D6F009B
Ambeed, Inc.
N-(tert-Butyl)decahydroisoquinoline-3-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Numero MDL:
Iupac Name
N-(tert-butyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
UPZBXVBPICTBDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/168899-60-3.html
Synonym
N-(tert-Butyl)decahydroisoquinoline-3-carboxamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)