Documenti fondamentali
AMBH2D6EF6EF
Ambeed, Inc.
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.58
Numero MDL:
Iupac Name
7-chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4ClN3/c8-7-3-5-6(4-11-7)10-2-1-9-5/h1-4H
InChI
JZAAFHCCXSMDIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93049-39-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)