Documenti fondamentali
AMBH2D6EEED6
Ambeed, Inc.
4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminoethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-13(5-4-12)7-9-14/h4-9,12H2,1-3H3
InChI
QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/192130-34-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)