AMBH2D6EEE83
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI
VSQKTNVCXGXCHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)