AMBH2D6EDA68
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-11-8-10-6-4-5-7-12(10)15-9-11/h4-7,11,15H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
GAURNOYXRZQBNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)