Documenti fondamentali
AMBH2D6ECF63
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.96
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-4-5(8(10,11)12)2-3-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
InChI
UCNRYDKUBYQIOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/312936-89-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/312936-89-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)