AMBH2D6ECF57
Ambeed, Inc.
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-11-7(9(12)13)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
BXALETSPBUTZAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)