Documenti fondamentali
AMBH2D6ECF48
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-11-7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-10-8/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
InChI
SHPHWZPKRWHBKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)