Documenti fondamentali
AMBH2D6ECF17
Ambeed, Inc.
H-DL-Trp(7-Br)-OH
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromotryptophan
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16)
InChI
VMMOOBBCGTVDGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852391-45-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)