Documenti fondamentali
AMBH2D6ECE7E
Ambeed, Inc.
6-Oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Iupac Name
6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-7-5-2-1-3-6(4-5)9-7/h1,3,5-6H,2,4H2
InChI
TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4720-83-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)