AMBH2D6ECCEE
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinazolin-4-amine
About This Item
Iupac Name
6-bromo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(10)12-4-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI
FHCKWLXHKAPOBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)