AMBH2D6ECCDC
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
6-bromo-4-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-3-5(9)2-7-6(8)4-10-11-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
IZGCREUFIOZTOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-21-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885519-21-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)