Documenti fondamentali
AMBH2D6ECC49
Ambeed, Inc.
2-(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Iupac Name
(6-amino-3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-6-2-1-5(4-9-6)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI
CKUZZJJDLFBRDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39658-45-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39658-45-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)