Documenti fondamentali
AMBH2D6ECB69
Ambeed, Inc.
5-Iodopyrimidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221
Numero MDL:
Iupac Name
5-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI
HTBFTDHEWCRQPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91416-96-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)