Documenti fondamentali
AMBH2D6EC972
Ambeed, Inc.
Bis(phenylsulfonyl)methane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.37
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
{[(phenylsulfonyl)methyl]sulfonyl}benzene
Inchi Code
1S/C13H12O4S2/c14-18(15,12-7-3-1-4-8-12)11-19(16,17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI
QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3406-02-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)