Documenti fondamentali
AMBH2D6EC970
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI
ZWGTWKFPYRUXKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861299-14-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)