Documenti fondamentali
AMBH2D6EC5A7
Ambeed, Inc.
5-Methylthiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c1-4-2-6-5(3-7)8-4/h2-3H,1H3
InChI
UUIAJFQYWAFZEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13838-78-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13838-78-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)