AMBH2D6EC4FE
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
InChI
VJKXMTCBMRGJIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)