Documenti fondamentali
AMBH2D6EC4D3
Ambeed, Inc.
5-Chloro-4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-chloro-4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O2/c1-12-6-4(2-9)7(11)10-3-5(6)8/h3H,1H3,(H,10,11)
InChI
NSFMNXCAJNVYKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147619-40-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)