Documenti fondamentali
AMBH2D6EC0D6
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.01
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3FIN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
InChI
LOHHYNZRGUOISS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916792-62-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)