Documenti fondamentali
AMBH2D6EC0CA
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4,9H2
InChI
NBVPTQRFNRBXGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84832-00-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)