Documenti fondamentali
AMBH2D6EC0C9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F4I/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H
InChI
VQJMGRSHTFVCQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132554-73-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)