Documenti fondamentali
AMBH2D6EC0A2
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.55
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H
InChI
XPZYVMBPIANKJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/879093-02-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)