Documenti fondamentali
AMBH2D6EBE05
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-chlorophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.67
Numero MDL:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-chlorophenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
InChI
PRLINSMUYJWPBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98-28-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)