Documenti fondamentali
AMBH2D6EBB25
Ambeed, Inc.
1-Methylazepan-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-methyl-4-azepanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(9)4-6-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI
GLXOHWLGZMRLRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19065-49-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)