Documenti fondamentali
AMBH2D6EBAD4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2,4-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-7(2)5-6-11-8(9)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI
DIZHKKYVLBSXAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37669-78-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)