Documenti fondamentali
AMBH2D6EBA44
Ambeed, Inc.
Acetimidohydrazide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.56
Numero MDL:
Iupac Name
(1Z)-ethanehydrazonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H7N3.ClH/c1-2(3)5-4;/h5H,1,3-4H2;1H
InChI
MBSVTSGSFQDAFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39254-63-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)