Z288284
KNF Laboport® mini-pump
Pump only, AC/DC input 115 V AC
Sinonimo/i:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KNF
Disponibilità
not available in EU
Parametri
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
Peso
4.2 lb
Descrizione generale
- Portable
- Oil-free
- Quiet operation
- Maintenance-free, Ryton® pump head
- Molded PTFE diaphragm
- Kalrez® multi-port valves
- Single stage
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)