WHA800309
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 19 mm diam
Sinonimo/i:
Z747130, nuclepore membrane, polycarbonate membrane
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. 19 mm, pore size 0.1 μm, polycarbonate
Materiali
polycarbonate
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 800309
Whatman Article No. 28421046 (US reference)
Diametro
19 mm
Dimensione pori
0.1 μm
Applicazioni
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)