W467101
(Z)-5-Octenyl acetate
≥95%
Sinonimo/i:
cis-5-Octenyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
Densità
0.890 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
fatty; green; fruity; vegetable; tropical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(OCCCC/C=C\CC)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h4-5H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-
NBYQSRDPBAVRDT-PLNGDYQASA-N
Descrizione generale
Taste Characteristics: @ 1 TO 2 PPM. Green fatty, earthy green pepper and lettuce vegetative. Unripe apple, Asian pear, banana with nuances of passion fruit, kiwi and Guava.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
178.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
81.1 °C