Documenti
W376507
Sigma-Aldrich
(−)-Myrtenyl acetate
≥95%
Sinonimo/i:
(1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero FEMA:
3765
Beilstein:
4309977
Numero CE:
N° CoE:
10887
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.302
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]20/D −47°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
herbaceous; floral
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves