Documenti
W343501
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopentenone
≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C5H5(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Beilstein:
1280476
Numero MDL:
Numero Flavis:
7.112
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
74 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
3-5 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Sweet, fruity, fatty, stinging, chemical