W291609
Polysorbate 60
Sinonimo/i:
TWEEN® 60, Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Prodotti consigliati
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
Descrizione
derived from GMO corn
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
corn
Organolettico
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves