Documenti
W257109
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-furoate
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Numero FEMA:
2571
Numero CE:
N° CoE:
361
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.005
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
105 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C11H16O3/c1-2-3-4-5-8-14-11(12)10-7-6-9-13-10/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
KMLFVAGUWNPADU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves