Documenti
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
Sinonimo/i:
Salvia Sclarea
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2321
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 182.60
Attività ottica
[α]20/D −10.5°, neat
Origine
USA origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
Azioni biochim/fisiol
Taste at 20 ppm
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)