Documenti
T63452
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8F3NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1